Drukuj
azotan baru 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 1820 PLN
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
azotan baru 99.999%
azotan baru
Formuła: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Temp. topnienia: 592 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003442
Numer CAS: 10022-31-8
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,00986