Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 801 PLN
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Wodortlenek baru oktahydrat 99.99%
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Jednostka: 3262
ADR: 8,II