Drukuj
Tlenek antymonu(III) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu
IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 2870 PLN
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Tlenek antymonu(III) 99,9%
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 1550 °C (subl.)
Temp. topnienia: 656 °C
Gęstość: 5.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00717