Drukuj
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Dostawca: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 4580 PLN
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Formuła: C₆H₁₅O₃Sb
Temp. Wrzenia: 95 °C/11mmHg
Gęstość: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015123
Numer CAS: 10433-06-4