Drukuj
Chlorek antymonu(III) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorek antymonu, Chlorek antymonawy
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 1520 PLN
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Chlorek antymonu(III) 99,9%
Chlorek antymonu(III)
Formuła: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 283 °C
Temp. topnienia: 73.4 °C
Gęstość: 3.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011212
Numer CAS: 10025-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2
Jednostka: 1733
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00713