Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 99.995%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 1350 PLN
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
diwodoroortofosforan amonu 99.995%
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5