Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ACS
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1042-2.5KG IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA 1160 PLN
APOSIN1042-2.5KG APOSIN1042-500G
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ACS
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Temp. topnienia: 92 °C
Gęstość: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3