Drukuj
Azotan glinu hydrat 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 911 PLN
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Azotan glinu hydrat 99.999%
Azotan glinu hydrat
Formuła: AlN₃O₉·H₂O
Temp. Wrzenia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003419
Numer CAS: 25838-59-9
Jednostka: 1438
ADR: 5.1,III