Drukuj
chlorek magnezu, bezwodny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 363 PLN
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
chlorek magnezu, bezwodny 99%
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
Temp. topnienia: 714 °C
Gęstość: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6