Drukuj
Fluorek glinu, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 1250 PLN
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Fluorek glinu, anhydrous 99,9%
Fluorek glinu
Formuła: AlF₃
Temp. topnienia: 1291 °C (subl.)
Gęstość: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003426
Numer CAS: 7784-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1