Drukuj
Cynk 98%, dust max. 10 μm
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1013-100G IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA 110 PLN
APOSIN1013-100G APOSIN1013-500G
Cynk 98%, dust max. 10 μm
Cynk
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 907 °C
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 12,10255