Drukuj
Trichlorek glinu, anhydrous 99.99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 PLN
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Trichlorek glinu, anhydrous 99.99+%
Trichlorek glinu
Formuła: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 2.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00335