Drukuj
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 363 PLN
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu 95%
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Temp. topnienia: 265
Gęstość: 3.38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011378
Numer CAS: 10025-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-050-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07855