Drukuj
Glin 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1003-1KG IN1003-250G
APOSIN1003-1KGEA 0 PLN
APOSIN1003-1KG APOSIN1003-250G
Glin 99.999%
Glin
Formuła: Al
Temp. Wrzenia: 2467 °C
Gęstość: 2,699 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,III