Drukuj
trans-Zeatin
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
BIZ0917-100MG BIZ0917-250MG BIZ0917-50MG
APOSBIZ0917-100MGEA 656 PLN
APOSBIZ0917-100MG APOSBIZ0917-250MG APOSBIZ0917-50MG
trans-Zeatin
trans-Zeatin
Cytokinin growth regulator.
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219.25 g/mol
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00213654
Numer CAS: 1637-39-4