Drukuj
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 110 PLN
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Formuła: C₃₁H₄₆O₂
Temp. Wrzenia: ∼140 °C/0,001mmHg
Temp. topnienia: ∼ …20 °C
Gęstość: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00214063
Numer CAS: 84-80-0