Drukuj
Valinomycin
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIV0893-100MG BIV0893-50MG
APOSBIV0893-100MGEA 1030 PLN
APOSBIV0893-100MG APOSBIV0893-50MG
Valinomycin
Valinomycin
Anitbiotic produced by Streptomyces fulvissimus. Valinomycin is highly selective for K+ ions over Na+without influencing the permeability of other ions
Formuła: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
Temp. topnienia: 187…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005114
Numer CAS: 2001-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-896-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I