Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dimetyloamino)etan
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 145 PLN
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Jednostka: 2372
ADR: 3 II