Drukuj
Tiomocznik
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 218 PLN
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Tiomocznik
Tiomocznik
Formuła: NH₂CSNH₂
Temp. topnienia: 170…176 °C
Gęstość: 1,405 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008067
Numer CAS: 62-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-543-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III