Drukuj
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 218 PLN
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna
Formuła: C₁₈H₁₂N₆
Temp. topnienia: 247…249 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006045
Numer CAS: 3682-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-965-9