Drukuj
2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 313 PLN
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek
2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek
Formuła: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Temp. topnienia: 249…251 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011963
Numer CAS: 298-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-071-6
Klasyfikacja Merck : 13,09815