Drukuj
błękit tetrazoliowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 472 PLN
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
błękit tetrazoliowy
błękit tetrazoliowy
Formuła: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727.65 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040933
Numer CAS: 1871-22-3
Klasyfikacja Merck : 12,09380