Drukuj
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 145 PLN
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy) ≥99%
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formuła: C₇H₁₇NO₆S
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007538
Numer CAS: 29915-38-6