Drukuj
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu 99,5
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
BIT1513-1KG BIT1513-250G BIT1513-5KG
APOSBIT1513-1KGEA 566 PLN
APOSBIT1513-1KG APOSBIT1513-250G APOSBIT1513-5KG
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu 99,5
chlorowodorek 2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Loss on drying: <0.5%
  • Heavy metals: <5ppm
  • pka @ 20°C:8.1
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157.6 g/mol
Temp. topnienia: 149…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012590
Numer CAS: 1185-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-684-5
Klasyfikacja Merck : 12,09902