Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat)
Dostawca: Apollo Scientific
APOSBIT0803-1LEA 255 PLN
APOSBIT0803-1L
Tween® 20 (Polisorbat)
Tween® 20 (Polisorbat)
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3