Drukuj
Chlorowodorek tetracykliny
Dostawca: Apollo Scientific
BIT0150-100G BIT0150-25G BIT0150-500G
APOSBIT0150-100GEA 400 PLN
APOSBIT0150-100G APOSBIT0150-25G APOSBIT0150-500G
Chlorowodorek tetracykliny
Chlorowodorek tetracykliny
Tetracycline is a bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formuła: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Temp. topnienia: 220…223 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00078142
Numer CAS: 64-75-5