Drukuj
D(+)-Trehaloza dihydrat
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 145 PLN
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehaloza dihydrat
D(+)-Trehaloza dihydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071594
Numer CAS: 6138-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-739-6