Drukuj
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-25G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 621 PLN
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-25G APOSBIT0122-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Formuła: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temp. topnienia: 177…178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145469
Numer CAS: 51805-45-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II