Drukuj
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzamide, Mirdametinib, PD-0325901
BISN0215-5MG BISN0215-10MG BISN0215-25MG
APOSBISN0215-5MGEA 801 PLN
APOSBISN0215-5MG APOSBISN0215-10MG APOSBISN0215-25MG
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formuła: C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄
MW: 482.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08435926
Numer CAS: 391210-10-9