Drukuj
FK-866
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, (E)-Daporinad
BISN0147-1MG BISN0147-5MG BISN0147-10MG
APOSBISN0147-1MGEA 400 PLN
APOSBISN0147-1MG APOSBISN0147-5MG APOSBISN0147-10MG
FK-866
FK-866
FK866 effectively inhibits nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase) with IC50 of 0.09 nM in a cell-free assay.
Formuła: C₂₄H₂₉N₃O₂
MW: 391.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10565943
Numer CAS: 658084-64-1