Drukuj
SCH772984
Dostawca: Apollo Scientific
BISN0139-2MG BISN0139-5MG BISN0139-10MG
APOSBISN0139-2MGEA 621 PLN
APOSBISN0139-2MG APOSBISN0139-5MG APOSBISN0139-10MG
SCH772984
SCH772984
SCH772984 is a specific inhibitor of ERK12 with IC50 of 4 nM and 1 nM respectively.
Formuła: C₃₃H₃₃N₉O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28144700
Numer CAS: 942183-80-4