Drukuj
LY-2157299
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)quinoline-6-carboxamide, Galunisertib
BISN0107-25MG BISN0107-100MG
APOSBISN0107-25MGEA 197 PLN
APOSBISN0107-25MG APOSBISN0107-100MG
LY-2157299
LY-2157299
LY2157299 is a potent TGFβ receptor I (TβRI) inhibitor with IC50 of 56 nM in a cell-free assay.
Formuła: C₂₂H₁₉N₅O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12923319
Numer CAS: 700874-72-2