Drukuj
SC-79
Dostawca: Apollo Scientific
BISN0098-1MG BISN0098-5MG BISN0098-25MG
APOSBISN0098-1MGEA 108 PLN
APOSBISN0098-1MG APOSBISN0098-5MG APOSBISN0098-25MG
SC-79
SC-79
SC79 is a unique specific Akt activator that may be used to enhance Akt activity in various physiological and pathological conditions.
Formuła: C₁₇H₁₇ClN₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681303
Numer CAS: 305834-79-1