Drukuj
GLX-351322 98%
Dostawca: Apollo Scientific
BISN0056-5MG BISN0056-25MG
APOSBISN0056-5MGEA 371 PLN
APOSBISN0056-5MG APOSBISN0056-25MG
GLX-351322 98%
GLX-351322
GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4, inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μ M.
Formuła: C₂₁H₂₅N₃O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05123600
Numer CAS: 835598-94-2