Drukuj
UNC0224 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 7-(3-(Dimethylamino)propoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
BISN0023-5MG BISN0023-10MG BISN0023-25MG
APOSBISN0023-5MGEA 801 PLN
APOSBISN0023-5MG APOSBISN0023-10MG APOSBISN0023-25MG
UNC0224 98%
UNC0224
UNC0224 is a selective inhibitor of G9a with IC50 of 15 nM.
Formuła: C₂₆H₄₃N₇O₂
MW: 485.67 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18251564
Numer CAS: 1197196-48-7