Drukuj
Spermidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 1570 PLN
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
Spermidyna
Spermidyna
Used in the isolation of chromosomes.
Formuła: C₇H₁₉N₃
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008229
Numer CAS: 124-20-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,II