Drukuj
D(+)-sacharoza
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 139 PLN
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-sacharoza
D(+)-sacharoza
  • Plant tissue culture tested
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 185…190 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9