Drukuj
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
BIS1402-100MG BIS1402-500MG BIS1402-1G
APOSBIS1402-100MGEA 255 PLN
APOSBIS1402-100MG APOSBIS1402-500MG APOSBIS1402-1G
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Formuła: C₁₀H₈O₄
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006872
Numer CAS: 92-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-177-9