Drukuj
Syringaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 530 PLN
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyd 98%
Syringaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 192…193 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 110…113 °C
Gęstość: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006943
Numer CAS: 134-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-167-5