Drukuj
SB203580
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIS0733-100MG BIS0733-25MG BIS0733-50MG
APOSBIS0733-100MGEA 1390 PLN
APOSBIS0733-100MG APOSBIS0733-25MG APOSBIS0733-50MG
SB203580
SB203580
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Formuła: C₂₁H₁₆FN₃OS
Temp. topnienia: 240…243 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00922198
Numer CAS: 152121-47-6