Drukuj
L(+)-seryna ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 110 PLN
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-seryna ≥99%
L(+)-seryna
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formuła: C₃H₇NO₃
Temp. topnienia: 214…224 °C
Gęstość: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3