Drukuj
Siarczan streptomycyny
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIS0148-100G BIS0148-25G
APOSBIS0148-100GEA 305 PLN
APOSBIS0148-100G APOSBIS0148-25G
Siarczan streptomycyny
Siarczan streptomycyny
Streptomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formuła: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Temp. topnienia: 250
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037023
Numer CAS: 3810-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-286-0
Klasyfikacja Merck : 12,08983