Drukuj
Rifampicyna 99% approx
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIR0146-1G BIR0146-25G BIR0146-5G
APOSBIR0146-1GEA 110 PLN
APOSBIR0146-1G APOSBIR0146-25G APOSBIR0146-5G
Rifampicyna 99% approx
Rifampicyna
Rifampicin is active against gram-positive but less active against gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formuła: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Temp. topnienia: 183…194 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00151389
Numer CAS: 13292-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-312-0