Drukuj
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 139 PLN
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formuła: C₅H₉NO
Gęstość: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16713446
Numer CAS: 122116-12-5
Jednostka: 2734
ADR: 8+3,II