Drukuj
Amino-PEG8-t-butyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 1190 PLN
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formuła: C₂₃H₄₇NO₁₀
MW: 497.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11041142
Numer CAS: 756526-06-4