Drukuj
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
BIPG1063-1G BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA 853 PLN
APOSBIPG1063-1G APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formuła: C₆H₁₃NO₄
MW: 163.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185897
Numer CAS: 134978-97-5