Drukuj
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1045-1G BIPG1045-5G BIPG1045-10G
APOSBIPG1045-1GEA 116 PLN
APOSBIPG1045-1G APOSBIPG1045-5G APOSBIPG1045-10G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Formuła: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Gęstość: 1.0773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367495
Numer CAS: 6338-55-2
Jednostka: 2735
ADR: 8 II