Drukuj
sól sodowa kwasu piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowego) ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 290 PLN
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
sól sodowa kwasu piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowego) ≥97%
sól sodowa kwasu piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowego)
  • Buffer
Formuła: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065472
Numer CAS: 10010-67-0