Drukuj
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIP1205-5G BIP1205-100G
APOSBIP1205-5GEA 108 PLN
APOSBIP1205-5G APOSBIP1205-100G
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 287 °C/265mmHg
Temp. topnienia: 126…128 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003138
Numer CAS: 89-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-891-0