Drukuj
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
BIP0733-100G BIP0733-25G
APOSBIP0733-100GEA 160 PLN
APOSBIP0733-100G APOSBIP0733-25G
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
  • Plant tissue culture tested
Formuła: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161.07 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012526
Numer CAS: 333-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-375-9